Learn More
STEMCELL Technologies Human Mesenchymal Stem Cell qPCR Array
For characterization of human MSCs and their differentiation to chondrogenic, adipogenic, or osteogenic lineages
Brand:  STEMCELL Technologies 07544
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17199291
  • POA / 1 set
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • The Human Mesenchymal Stem Cell Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) Array is designed for characterization of human mesenchymal stem and progenitor cells (MSCs) and their differentiated chondrogenic, adipogenic, or osteogenic progeny
  • MSCs can be expanded in vitro to generate mesenchymal stromal cell cultures, which, under appropriate conditions, can differentiate into adipocytes, chondrocytes, and osteoblasts
  • This qPCR array provides the gene expression profile of MSCs and their trilineage derivatives following in vitro differentiation
Spezifikation
Spezifikation
Adipocytes; Chondrocytes; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Osteoblasts
96-well Plate Type 4
Real Time PCR (qPCR)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt