Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-22 protein
HumanKine™ recombinant protein
Brand:  Proteintech HZ-1325-1000UG
 View more versions of this product
Product Code. 17670097
  • 4869.00 EUR / 1000µg
Explore more special offers
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Q9GZX6
50616
1000 μg
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Human
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Lyophilized
1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
25-40 kDa, dimer, glycosylated
HEK293
<1.0 EU/μg
Recombinant
0.045-0.225 ng/mL EC50
>95%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-22 protein > 1000 μG
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt