Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
Brand: Cytiva SH30528.02NI
This item is not returnable.
View return policy
Description
Spécification
6 to 8 years | |
Adult Bovine Serum | |
Triple-filtered | |
HyClone™ |
New Zealand | |
500 mL | |
Non-Irradiated | |
Tested According to European Pharmacopoeia Protocols |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin > Non-Irradiated, 500 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu