Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns
Have analytes with medium hydrophobicity or need a less hydrophobic phase to obtain optimum retention? These columns provide outstanding sensitivity and excellent peak shape.
Marca:  Thermo Scientific™ 25205-013001
429.29 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10259644
  • 431.44 EUR / Pack of 4
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Guard Cartridge, 4 Pk.
10 mm
5 μm
175 Å
60°C
C8
High Purity Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8%
Yes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.