Learn More
Indole-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15459807
1 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220465-43-0
Molecular Formula C8H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 160.967
MDL Number MFCD03095175
InChI Key USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid
PubChem CID 2763173
IUPAC Name 1H-indol-4-ylboronic acid
SMILES B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O
Spezifikation
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 160.97
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Indole-4-boronic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indole-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt