Learn More
Miele Professional™ Injector Nozzle
Injector nozzles with plastic supports
Marca: Miele Professional™ 3810330
39.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Suitable for standard mobile injector units and injector baskets
- Suitable for measuring flasks and test tubes, for example
Especificaciones
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
Washer-disinfectors, laboratory | |
2.5 dia. x 110mm L |
Injector Nozzle | |
ID 110 | |
Plastic support | |
1 Each |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Miele Professional™ Injector Nozzle > Product Type: ID 110
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido