Learn More
Invitrogen™ Plasmid pBR322
Prepacked column
Brand:  Invitrogen™ 15367014
267.81 EUR valid until 2025-04-18
Use promo code "24107" to get your promotional price.
Product Code. 11598726
  • 356.00 EUR / 25µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: pBR322 is supplied at 0.25μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 5mM NaCl, 0.1mM EDTA.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Plasmid pBR322 (1) contains three unique restriction endonuclease recognition sites within the !-lactamase (AmpR) gene and eight unique sites within the TetR gene. The plasmid, purified from DH10B E. coli, also has 14 non-selectable unique restriction endonuclease recognition sites. Unique cleavage sites for Hind III and Cla I are found in the promoter of the tetracycline resistance gene. Insertion of DNA at either of these two sites usually results in loss of tetracycline resistance. Performance and Quality Testing: Purity, DNA structure, and selected restriction endonuclease fragmentation patterns are verified by agarose gel analysis. Transformation of E. coli HB101 to confirm AmpR and TetR is confirmed by plating on selective medium.
Cloning, Restriction Enzyme Cloning
Informations sur la commande
Approved for shipment on Wet or Dry ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Restriction Enzyme/ MCS
pBR322 is supplied at 0.25 μg/μl in 10 mM Tris-HCl (pH 7.4), 5 mM NaCl, 0.1 mM EDTA. Store at +4°C.
Plasmid
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
0.25 μg/μl
Cloning
25 μg
pBR322
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
2 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2441895 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number15367014
Lot Number2350253 Certificate TypeCertificate of Analysis Date11/05/2022 Catalog Number15367014
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ Plasmid pBR322 > 25μg
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.