Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE Closure
Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.
Brand:  DWK Life Sciences 60940A-8
144.03 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15205547
  • 168.00 EUR / Pack of 144
Estimated Shipment: 10-10-2025
Description
Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.
  • Vial top has a screw thread finish
  • Supplied with attached foam-backed, PTFE-lined urea closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
A
17 mm
8.0 mL
2.16 dr.
Screw Cap (Closed-top)
ASTM Type I, Class A
Clear
Borosilicate Glass
Screw
PTFE
63 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Multiple Manufacturers
    Use promotion code 24138 to get amazing savings on products for your analysis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE Closure > Glass; GPI 15-425 Closure; 8mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato