missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ Reliant™ Precast Gels

For rapid and reproducible resolution of DNA sizes from 8bp-10kb - Lonza™ Reliant™ Precast Gels are ideal for analysis of PCR, restriction digest fragments or most cloning needs.

Brand:  Lonza™ 54813

 View more versions of this product

Product Code. 11547815

  • 428.00 EUR / Pack of 20
Estimated Shipment: 27-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Ethidium bromide is a powerful mutagen. Gloves should be worn when opening pouches and handling gel solutions containing ethidium bromide.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Manufactured with high-quality SeaKem™ Gold and NuSieve™ 3:1 Plus brand agaroses
  • Easy to handle
  • Fit most common mini submerged electrophoresis systems
  • Available with 0.5μg/mL of ethidium bromide for ease of visualizing DNA bands during and after the run
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TBE
2%
100 to ≥3000 bp
Yes
Rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8bp to 10kb
20 Gels
18° to 26°C
0.5 cm
3.7 in.
2.37 in.
Clear
Precast Gel
24-well
2% SeaKem™ Gold Agarose, TBE Buffer, 0.5μg/mL Ethidium Bromide
Agarose
Yes
0.19 in.
≤15 μL
9.5 cm
6 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt