Learn More
Cytiva Luer Connectors for Chromatography Columns
For use with the HiTrap column family of columns
Marca:  Cytiva 18-1027-62
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11842180
  • 72.00 EUR / Pack of 2
In Stock
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Cytiva HiTrap Columns, sold separately.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • HiTrap column inlets have 1/16 in. female threads, while the outlets have 1/16 in. male threads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Union
Polypropylene
Connect a syringe to the botto m of a HiTrap column
2 Pack
Column Accesory
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales