Learn More
Methyl linoleate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 10696230
Methyl linoleate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696230
25 g, Glass bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 10696230
Brand: Thermo Scientific Acros 428130250
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-63-0
Molecular Formula C19H34O2
Molecular Weight (g/mol) 294.48
MDL Number MFCD00009534
InChI Key WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl esterShow MoreShow Less
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC Name methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Melting Point -35.0°C
Density 0.8900g/mL
Boiling Point 212.0°C (16.0 mmHg)
Flash Point >200°C
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Quantity 25 g
Merck Index 15, 6167
Specific Gravity 0.89
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Formula Weight 294.48
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Methyl linoleate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberA0430126 Certificate TypeCertificate of Analysis Date17/11/2023 Catalog Number428130050,428130250,428131000
Lot NumberA0398231 Certificate TypeCertificate of Analysis Date14/12/2022 Catalog Number428130050,428130250,428131000
Lot NumberA0406499 Certificate TypeCertificate of Analysis Date13/12/2022 Catalog Number428130050,428130250,428131000
Lot NumberA0415227 Certificate TypeCertificate of Analysis Date13/12/2022 Catalog Number428130050,428130250,428131000
Lot NumberA0440076 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/03/2022 Catalog Number428130050,428130250,428131000
Produktidentifikator
  • Methyl linoleate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Methyl linoleate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt