Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Ledges are available for wire or solid shelves
Brand:  Metro™ L72N-1C
 View more versions of this product
Product Code. 15936971
  • 36.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 11-09-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 1 in. ledges provide a sturdy lip to secure items during transport or to meet seismic or other safety requirements.
  • Easily attach with no tools to Metro Super Erecta or Super Adjustable wire shelving.
  • Other sizes and finishes available.
  • For stationary or mobile installation.
  • Prevents items from protruding or falling from shelves.
  • Side and back ledges stand 1 in. (25 mm) high.
  • Solid shelf ledges stand 4 in. high (10.1 cm) and include spring-clip tabs for attaching.
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Specifica
Stackable Ledge for Solid Shelving
Metro Super Erecta Shelving
2.5 cm
72 in.
Chrome
1 in.
Spring clip tabs
182.8 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge > For wire shelf; Finish: Chrome; Height: 1 in. (2.5cm); Length: 72 in. (182.8cm)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato