Learn More
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors serve as a portable or benchtop style radiation counter available with a variety of different probes.
Brand:  Thermo Scientific™ MFG001
 View more versions of this product
Product Code. 13458098
Description
Show More
Specifications
Specifications
The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325
7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm)
Contamination and Radiation Monitor
7 in.
11 cm
Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs
4.5 in.
2.2 lb.
16.5 cm
Type 900E
6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51)
6.5 in.
Halogen quenched G-M tube
1 kg
Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V
300 hr.s at 4 hr.s/day
180 mm
Documents
Specification Sheets
Product Title
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado