missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Mucin, MP Biomedicals™ Product Code.: 11444931

Mucin, MP Biomedicals™

Código de producto. 11444931 Tienda MP Biomedicals Productos
100 mg
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Product Code. 11444931

Brand: MP Biomedicals 0215574280

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 84195-52-8

Especificaciones

Color Tan
Quantity 100 mg
Formula Weight ≈400,0002
Physical Form Flaky Powder
Chemical Name or Material Mucin
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Mucin, MP Biomedicals™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado