Learn More
Nidogen G2 Domain Monoclonal Antibody (JF4), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen MA517017
Product Code. 15358520
  • 554.00 EUR / 50µL
Explore more special offers
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17017 recognizes native and denatured mouse and human nidogen, and blocks binding of nidogen to laminin. MA5-17017 has been successfully used in ELISA and Western blot applications. The MA5-17017 immunogen is a recombinant fragment corresponding to the G2 region of mouse nidogen produced in Fisher rat plus YB2/0 cells.
Basement membrane components play an important role in cell adhesion, locomotion, differentiation and embryonic compartmentalization. Although the precise composition and structure of basal laminae varies from tissue to tissue, as well as within the same tissue at different developmental stages, most mature basal laminae contain type IV collagen, laminins, heparan sulphate proteoglycans and entactin (or nidogen). Entactin is a sulfated glycoprotein that is widely distributed in basement membranes. It is tightly associated with laminin and also binds to collagen IV. Entactin probably has a role in cell-extracellular matrix interactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Show More
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nidogen G2 Domain Monoclonal Antibody (JF4), Invitrogen™ > 50 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt