Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4–12%, 1.0–1.5 mm
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris protein gels are precast polyacrylamide gels that provide broad molecular weight protein separation with high resolution and sample integrity.
Brand:  Invitrogen™ NP0330BOX
132.98 EUR valid until 2025-03-28
Use promo code "24107" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12010166
  • 218.00 EUR / Pack of 10
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Includes: Catalog numbers for gels refer to a single box. One box contains 10 gels.
Description
Show More
Specifications
Specifications
Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Bis-Tris
3.5 to 260 kDa
IPG-well
NuPAGE™, ZOOM™
Room Temperature
8 cm
4 to 12%
1.0 mm
7 cm strips
Denaturing
Molecular Weight
10 gels (1 box)
Store at 4–25°C. Do not freeze.
8 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4–12%, 1.0–1.5 mm > IPG-well, 1.0 mm, 10 Gels/Box
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato