Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Test Cassette
The PathFlow Rota/Adeno Combi Test Cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of rotavirus and adenovirus in human faeces; the test utilises antibodies specific for rotavirus and adenovirus to selectively detect rotavirus and adenovirus from specimens.
Brand:  Novacyt - Microgen Bioproducts M596CE
Product Code. 17323211
Description
Description
  • Diagnostic techniques such as electron microscopy (EM) and nucleic acid hybridisation are expensive and labour-intensive.
  • The PathFlow™ Rota/Adeno Combi Test Cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of rotavirus and adenovirus in human faeces, providing results from 10 minutes.
Specifications
Show More
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Test Cassette > PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Test Cassette
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato