Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Gloves
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Gloves for handling of fine objects in a dry environment, or slightly greasy and dirty objects.
Marque:  Honeywell™ 2100250-08
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12685293
  • 5.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 30-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gray polyamide knitted glove
  • Gray polyurethane coating at the palm and fingertips
  • The knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand, with good dexterity
  • The glove offers maximum comfort and added sturdiness
  • The tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
  • The ventilated back and PU coating optimise the glove's breathability
  • Polyamide with its polyurethane coating provide excellent abrasion and tear resistance
  • The PU coating ensures a good grip
  • Non pilling, the polyamide is suitable for precision work
  • The gloves are certified as silicone-free to ensure their use in painting environment
  • Gray color makes it more soilproof, thus ensuring a longer life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 420-2003 Basic standard, EN 388-2016 Mechanical risk
Polyurethane
Polyamide
25 cm
Knitted Coating, 13 gauge
Gray
8
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Gloves > Size: 8
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis