Learn More
Proteintech Prestained Protein Marker
The PL00001 Regular Range Protein Marker is a ready to use three-color protein standard with 10 prestained proteins covering a wide range of molecular weights from 10 to 180 kDa.
Brand:  Proteintech PL00001-500UL
Product Code. 17398252
  • 109.00 EUR / 500µL
Description
  • The PL00001 Prestained Protein Marker is designed for monitoring protein separation during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis, verification of Western transfer efficiency on membranes, (PVDF, nylon, or nitrocellulose) and for estimating the size of proteins.
  • Contents: Approximately 0.1~0.4 mg/mL of each protein in the buffer (20 mM Tris-phosphate (pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol).
Specifications
Specifications
Colorimetric
10 to 180
500 Tests
10
Blue, Red, Green
Aliquot and store at -20™C for up to 1 year.
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Title
Proteintech Prestained Protein Marker > 500 Tests
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato