Learn More
Epredia™ PrintMate™ Embedding Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Brand:  Epredia™ A84210043
 View more versions of this product
Product Code. 15417604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Beschreibung
Beschreibung
Designed for performance and user convenience, PrintMate Embedding Cassettes have been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems.  The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time.  For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens.  The lid catches have been adjusted for ease of use with low opening and closing force, while still giving the security needed while processing.
Available in tubes for automatic printing or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
PrintMate Embedding Cassettes are also available without lids, for economical use with reuseable metal lids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Round Pore
Yes
Gray
Embedding Biopsy Cassette
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Epredia™ PrintMate™ Embedding Cassettes >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt