Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Dufton Fractionating Column
Efficient fractionating column designed with an an accurately fitted Dufton glass spiral. Quickfit™ Borosilicate Glass Dufton Fractionating Column can be disassembled for cleaning.
Marque:  Quickfit™ FC2/23
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15517820
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Glass column with accurately fitted Dufton glass spiral
  • Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour
  • Spiral can be removed for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300mm
Dufton Fractionating Column
Borosilicate Glass
ISO 3585
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats