Learn More
enQuireBio™ Recombinant HPV HPV 6 Protein
A cDNA sequence encoding the HPV 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12309-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15950009
  • 208.00 EUR / 100µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
HPV HPV 6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
VDVPPPNPVSKVVATDAYVTRTNIFYHASSSRLLAVGHPYFSIKRANKTVVPKVSGYQYRVFKVVLPDPNKFALPDSSLFDPTTQRLVWACTGLEVGRGQPLGVGVSGHPFLNKYDDVENSGSGGNPGQDNRVNVGMDYKQTQLCMVGCAPPLGEHWGKGKQCTNTPVQAGDCPPLELITSVIQDGDMVDTGFGAMNFADLQTNKSDVPIDICGTTCKYPDYLQMAADPYGDRLFFFLRKEQMFARHFFNRAGEVGEPVPDTLIIKGSGNRTSVGSSIYVNTPSGSLVSSEAQLFNKPYWLQKAQGHNNGICWGNQLFVTVVDTTRSTNMTLCASVTTSSTYTNSDYKEYMRHVEEYDLQFIFQLCSITLSAEVMAYIHTMNPSVLEDWNFGLSPPPNGTLEDTYRYVQSQAITCQKPTPEKEKPDPYKNLSFWEVNLKEKFSSELDQYPLGRKFLLQSGYRGRSSIRTGVKRPAVSKASAAPKRKRAK
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HPV
GST
PBS and 3M Urea.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote