Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Rectangular Container is for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
Brand:  Gilac™ G119877
 View more versions of this product
Product Code. 17958541
  • 33.55 EUR / Each
Description
  • Rectangular plastic food container.
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Specifications
Specifications
Food Container
Gray
9.2 gal.
Polyethylene
Rectangular
35 L
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato