Learn More
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Anti-static stockinette chemical protection gloves
- Fully coated with special conductive, 0.40 mm NBR coating
- Cotton interlock/carbon supporting material increases comfort
- Ergonomic fit is extremely flexible for tactile sensitivity
- Meets the current standard DIN EN 16350:2014
- Contact resistance less than 108 ohms
- Enhanced grip in damp or wet areas
- Resistant to grease, mineral oils, and various chemicals
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
- Ideal for use in potentially explosive atmospheres and ESD environments
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | DIN EN 16350:2014 |
Applications | Laboratory |
Coating Material | Nitrile |
Color | Black |
Disposable | Reusable |
Exterior Finish | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | NBR |
Powdered | Powder Free |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 10
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto