Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Plastic Shackle, Keyed Different
The ultimate locks for all of your safety and security needs
Marque:  Brady™ 150342
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17140371
  • 21.95 EUR / Each
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
  • The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
  • The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
  • The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
  • Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
  • Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
  • The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
  • 1 key supplied with each lock
  • Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
  • Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spécification
Spécification
Keyed Padlocks
NYL-RED-38PL-KD
Nylon
6.4 mm
38 mm
6
1.5 in.
38 mm
Keyed Different
Red
0.25 in.
1.5 in.
Plastic
1 Ea.
1.3 in.
33 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Plastic Shackle, Keyed Different > Quantity: 1 Ea., Color: Red, Keyed Different
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis