Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences™ STHT-C-062-2F
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17913491
  • 118.00 EUR / 15m
Estimated Shipment: 17-06-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
1.6 mm
0.188 in.
50 ft.
0.118 in.
Pharmaceutical Silicone Tubing
Clear
Flexible
500°F
Tubing
0.063 in.
Silicone
4.8 mm
15 m
3 mm
326 lbf/in.
50 (Shore A)
157 psi
260°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing > Sani-Tech STHT-C; Diameter (Metric) Inner: 1.6 mm; Maximum Pressure: 157 psi; Overall Length (Metric): 15 m; Thickness (Metric): 3 mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis