Learn More
Sartorius arium™ Distribution Pump
Optional additional pump for use with 20L arium™ Bagtank
449.00 EUR - 478.00 EUR
Specifications
Ambient Temperature 35°C
For Use With (Equipment) Arium Bagtank 20 L
Type Distribution Pump
Protection Class IP 20
Dimensions (L x W x H) 78.7 x 4.33 x 5.8 in. (200 x 11 x 14.8 cm)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Depth (English) Frequency Voltage Electrical Requirements Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Depth (English) Frequency Voltage Electrical Requirements Price Quantity & Availability  
14861372
View Documents
Sartorius
H2O-ADP-20
8.5 in. 50 Hz 220 V 230 V 50 Hz
478.00 EUR
Each
Estimated Shipment: 11-04-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15903020
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
H2O-ADP-20-US
9.4 in. 50/60 Hz 110 V 110 V 50/60 Hz This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
An optional additional pump for a 20l bagtank
Spezifikation
Spezifikation
35°C
Distribution Pump
78.7 x 4.33 x 5.8 in. (200 x 11 x 14.8 cm)
200 cm
11 cm
14.8 cm
2.9 kg
Arium Bagtank 20 L
IP 20
78.7 in.
4.33 in.
5.8 in.
6.3 lb.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sartorius arium™ Distribution Pump
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt