Learn More
S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps
Use these forceps for general laboratory applications. S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps are suitable for theatre, ward, veterinary, dental and chiropody use.
Brand:  S Murray™ E015/01
Product Code. 12301379
  • 29.75 EUR / Pack of 5
Estimated Shipment: 03-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Use these forceps for general laboratory applications. S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps are suitable for theatre, ward, veterinary, dental and chiropody use.
  • Manufactured  from  high  grade stainless  steel
  • Complies with ISO 7153-1 specifications
  • Standard instruments are finished to a bright mirror polish
Spécification
Spécification
Featherweight Spring Forceps
For dissection
102 mm
Stainless Steel
5/Pk.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
S Murray™ Stainless Steel Featherweight Spring Forceps > Length: 102mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis