Specifications
Product Type | Balaclava |
---|---|
Material | Wool, Poly-acrylic |
Color | Black |
Closure Type | Elastic |
Disposable | Single-use |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
15366242
|
Uvex™
9790015 |
Small/Medium |
14.40 EUR
Each |
Estimated Shipment: 04-06-2025
Log in to see stock. |
||||||
15376242
|
Uvex™
9790016 |
Large/X-Large |
14.40 EUR
Each |
Estimated Shipment: 22-05-2025
Log in to see stock. |
||||||
Descripción
Especificaciones
Balaclava | |
Black | |
Single-use | |
Standard Length |
Wool, Poly-acrylic | |
Elastic | |
Cap with ear protection |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Uvex™ Winter Cap