Learn More
VU 0364739 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18036032
10 mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Potent and selective PLD2 inhibitor
Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1244640-48-9
Molecular Formula C26H28ClFN4O2
Molecular Weight (g/mol) 482.984
InChI Key RYLAMDMOILNBKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym vu 0364739 hydrochloride, n-2-1-3-fluorophenyl-4-oxo-1,3,8-triazaspiro 4.5 dec-8-yl ethyl-2-naphthalenecarboxamide
PubChem CID 46939225
IUPAC Name N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl]ethyl]naphthalene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC(=CC=C3)F)CCNC(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4.Cl
Specifica
Quantity 10 mg
Formula Weight 482.98
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material VU 0364739 hydrochloride
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
VU 0364739 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato