Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Product Code. 17812998
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +330°C
Unit Size:
Each
Product Code. 17812998
Brand: Brannan™ 44/814/0 + 49/503/0
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifications
Calibration Points 0°C, 100°C, 250°C
Certifications/Compliance ISO 17025 UKAS
Immersion Type Partial Immersion
Length (Metric) 30.5 cm
Material Glass
Thermometer Fill Brown Spirit
Max. Temperature (English) 626°F
Max. Temperature (Metric) +330°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (English) 14°F to 626°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +330°C
Accuracy ± 2.0°C at 90°C
Subdivision 2°C
Immersion Length 76 mm
Width (Metric) 1.2 cm
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado