Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin
From porcine stomach mucosa
103.00 EUR - 801.00 EUR
Spezifikation
For Use With (Application) Used to digest Proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from Antibodies
pH Range 1 to 3.5
Sample Type Porcine Stomach Mucosa
Content And Storage 0°C
Form Lyophilized
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 3
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
11455322
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals™
0219536705
5 g
441.00 EUR
5g
11445322
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals™
0219536701
1 g
103.00 EUR
1g
Estimated Shipment: 02-05-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
11465322
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals™
0219536710
10 g
801.00 EUR
10g
Estimated Shipment: 02-05-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Purified by chromatography. Activity: 2000-2400U/mg protein. Unit Definition: One unit will produce a Δ A280 of 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. Lyophilized powder, essentially salt-free.
Spezifikation
Spezifikation
Used to digest Proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from Antibodies
Porcine Stomach Mucosa
Lyophilized
1 to 3.5
0°C
Pepsin
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Pepsin
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt