Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Use this pH electrode filling solution with pH electrodes and reference electrodes.
Brand:  Thermo Scientific™ 610011
 View more versions of this product
Product Code. 11777787
  • 143.72 EUR / Pack of 5
Explore more special offers
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
  • Only use ROSS™ filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
  • When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Filling Solution for pHuture pH Electrodes
pH Electrode Filling Solution
Bottle
pH Electrodes and Reference Electrodes, Only use ROSS filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
Filling
60 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberAO1 Certificate TypeCertificate of Analysis Date11/01/2023 Catalog Number610011
Lot NumberAT1 Certificate TypeCertificate of Analysis Date03/08/2022 Catalog Number610011
Lot NumberAX1 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/03/2022 Catalog Number610011
Lot NumberZR1 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/10/2021 Catalog Number610011
Lot NumberYY1 Certificate TypeCertificate of Analysis Date02/03/2020 Catalog Number610011
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution > Filling Solution for pHuture pH Electrodes
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.