Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series Meter Accessories
Select Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star series meter accessories to support your Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 and MP218 bench meters.
Brand:  Thermo Scientific™ PSTAR-SHH
 View more versions of this product
Product Code. 30245788
  • 48.00 EUR / 1 set
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Show More
Especificaciones
Especificaciones
Holder Head for Electrode Stand
1 electrode holder head with clip
Orion Pro Star series bench electrochemistry meters
Replace the holder head component of the electrode stand as needed
Orion Pro Star series electrode stand
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series Meter Accessories > Pro Star holder head for electrode stand
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado