Learn More
ZEOprep™ Diol Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Diol functionalized Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The DIOL ligand results in a less polar surface than bare silica.
Brand:  ZEOprep 300187
1330.00 EUR valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 30049026
  • 1400.00 EUR / 1kg
Edge
Explore more special offers
Descrizione
Descrizione
  • DIOL functionalized for low polarity surface
  • Ideal for lipid applications
  • Suitable for SFC Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
Specifica
40 to 63 μm
Chromatography
Silica Gel
DIOL Functionalized
60 Å
1 kg
Silica Gel
Irregular
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
ZEOprep™ Diol Functionalized > 1 kg
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato