missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25

Used in affinity chromatography, protein chromatography and gel filtration chromatography. Sephadex™ G-25 is a gel filtration medium that has been used to study the acceleration of diabetic wound healing and the treatment of epithelial damage.

Brand:  MP Biomedicals™ 0219525480

 View more versions of this product

Product Code. 11445222

  • 913.00 EUR / 100g

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatography and gel filtration chromatography
  • Has been used to study the acceleration of diabetic wound healing and the treatment of epithelial damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

100 g
Sephadex G-25 Media
Store at Room Temperature (15°C to 30°C)
100 to 150 cm/hr.
Powder
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25 > Sephadex™ G-25; Quantity: 100 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.