Learn More
asecos™ Universal Sorbents Roll
The Universal Sorbents Roll is ideal for the safe absorption of oils, water, coolants and non-aggressive chemicals.
Marca: asecos™ 11317
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Green | |
Universal Sorbent Roll | |
90 m | |
800.00 mm | |
15 kg |
Heavy-duty Cloth | |
295.28 ft. | |
31.50 in. | |
33.07 lb. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
asecos™ Universal Sorbents Roll > Length: 90 m, Width: 80 cm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto